Få mere at vide
Deuterated Organotin Mixture 676 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313658
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30313658 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30313658 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000676ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorotriphenylstannane-d15∣Tetrabutylstannane-d36∣Tributyltin chloride-d27
CAS 358731-94-9, 358731-92-7, 1257647-76-9
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Chlorotriphenylstannane-d15 100 μg/mL∣Tetrabutylstannane-d36 100 μg/mL∣Tributyltin chloride-d27 100 μg/mL