Få mere at vide
Detritylereagens, Solstice
Artikelnummer. 16825701
Skift visning
4X2,5L GLAS FLASKE
Artikelnummer.
16825701 4X2,5L GLAS FLASKE
1 options
Artikelnummer. 16825701 Leverandør Burdick & Jackson BioSyn Leverandørnr. BR6054x2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12480.00 DKK
    3071.82 DKK / Pakke med 4
    Spare 9408.18 DKK
    75% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
BioSyn™ , velegnet til brug med DNA/RNA-synteseinstrumenter, 3% trichloreddikesyre i dichlormethan (medv)
Solstice BioSyn™-reagenser og -opløsningsmidler til DNA/RNA-syntese
  • Solstice BioSyn™-opløsningsmidler og -reagenser behandles og oprenses specifikt efter strenge specifikationer, hvilket sikrer fremragende synteseeffektivitet
  • ideelle til oligonukleotidsyntese uanset anvendelsen
  • Alle opløsningsmidler og reagenser filtreres (0,2 mikron for oxidationsreagenser og 0,1 mikron for alle andre reagenser) for at minimere partikulær kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 75-09-2, 76-03-9
CAS Max % 97.00%, 3.00%
Mængde 4 x 2.5 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Flydende, klar
Renhedsgrad noter Deblokkeringsreagenser
Kogepunkt 40 °C