Få mere at vide
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoksinfjernende gel
Artikelnummer. p-4531357 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11866754
Brand: Thermo Scientific™ 20339
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bind og ekstraher endotoksiner (lipopolysaccharider eller LPS) fra antistof- eller proteinprøver ved hjælp af bulkharpiks eller søjler af immobiliseret Polymixin B-ligand.
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel and Columns giver en hurtig metode til at fjerne endotoksiner (lipopolysaccharider eller LPS) fra prøver.
Detoxi-Gel Harpiks er en perleformet agarosebærer, hvorpå polymixin B er blevet immobiliseret. Denne ligand binder til lipid A-delen af lipopolysaccharider (LPS), som er den dominerende form for endotoksiner, der påvirker biologiske prøver. Selv lave niveauer af endotoksiner kan være toksiske for celler eller organismer og skal fjernes, før biologiske prøver kan tilsættes celler til forskellige behandlingsforsøg. Detoxi-Gel Harpiks giver en hurtig metode til fjernelse af endotoksiner fra prøver. Den er tilgængelig i praktiske færdigpakkede kolonner og to størrelser gylle til brug i små eller store processer.
Højdepunkter:
  • Affinitetsbaseret– anvender immobiliseret polymixin B til at fjerne endotoksiner ved at binde til deres lipid A-domæner
  • Høj kapacitet– 1 ml af Detoxi-Gel Harpiks fjerner mindst 9995 endotoksinenheder fra en 5 ml prøve indeholdende 10.000 EU lipopolysaccharid (LPS)
  • Genanvendelig– intet tab af bindingskapacitet selv efter 10 regenereringer; kræver aktivering og regenerering med 1% natriumdeoxycholat (del nr. 89904)
  • Testning påkrævet– proteingenvinding er afhængig af proteintype og koncentration; empirisk testning er påkrævet for at validere metoden for bestemte proteinprøver
  • Alsidig– fjerne endotoksin fra proteinopløsninger, cellekulturmedier og farmakologiske komponenter
Kræver
Natriumdeoxycholat (del nr. 89904) til harpiksaktivering og -regenerering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4000 til 6000 EU-binding pr. ml Gel
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Form Væske
Produktlinje Detoxi-Gel
Mængde 10 mL
Mål Endotoksin fjernelse
Type Endotoksinfjernende gel
Stationær fase Polymixin B
Tilstrækkelig til 1 mL gel binder 4000-6000 EU
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol