Få mere at vide
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoksinfjernende gel
Artikelnummer. 11876754 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11876754 1000 mL Hver
11866754 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11876754 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44720.00 DKK
    37564.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 7155.20 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Bind og ekstraher endotoksiner (lipopolysaccharider eller LPS) fra antistof- eller proteinprøver ved hjælp af bulkharpiks eller søjler af immobiliseret Polymixin B-ligand.
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel and Columns giver en hurtig metode til at fjerne endotoksiner (lipopolysaccharider eller LPS) fra prøver.
Detoxi-Gel Harpiks er en perleformet agarosebærer, hvorpå polymixin B er blevet immobiliseret. Denne ligand binder til lipid A-delen af lipopolysaccharider (LPS), som er den dominerende form for endotoksiner, der påvirker biologiske prøver. Selv lave niveauer af endotoksiner kan være toksiske for celler eller organismer og skal fjernes, før biologiske prøver kan tilsættes celler til forskellige behandlingsforsøg. Detoxi-Gel Harpiks giver en hurtig metode til fjernelse af endotoksiner fra prøver. Den er tilgængelig i praktiske færdigpakkede kolonner og to størrelser gylle til brug i små eller store processer.
Højdepunkter:
  • Affinitetsbaseret– anvender immobiliseret polymixin B til at fjerne endotoksiner ved at binde til deres lipid A-domæner
  • Høj kapacitet– 1 ml af Detoxi-Gel Harpiks fjerner mindst 9995 endotoksinenheder fra en 5 ml prøve indeholdende 10.000 EU lipopolysaccharid (LPS)
  • Genanvendelig– intet tab af bindingskapacitet selv efter 10 regenereringer; kræver aktivering og regenerering med 1% natriumdeoxycholat (del nr. 89904)
  • Testning påkrævet– proteingenvinding er afhængig af proteintype og koncentration; empirisk testning er påkrævet for at validere metoden for bestemte proteinprøver
  • Alsidig– fjerne endotoksin fra proteinopløsninger, cellekulturmedier og farmakologiske komponenter
Kræver
Natriumdeoxycholat (del nr. 89904) til harpiksaktivering og -regenerering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4000 til 6000 EU-binding pr. ml Gel
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Produktlinje Detoxi-Gel
Mængde 1000 mL
Mål Endotoksin fjernelse
Type Endotoksinfjernende gel
Stationær fase Polymixin B
Tilstrækkelig til 4000 til 6000 EU pr. ml Gel
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin