Få mere at vide
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoksinfjernende kolonner, 1 ml
Artikelnummer. 10569293 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10569293 5 kolonner Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10569293 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20344
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Bind og ekstraher endotoksiner (lipopolysaccharider eller LPS) fra antistof- eller proteinprøver ved hjælp af bulkharpiks eller søjler af immobiliseret Polymixin B-ligand.
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel and Columns giver en hurtig metode til at fjerne endotoksiner (lipopolysaccharider eller LPS) fra prøver.
Detoxi-Gel Harpiks er en perleformet agarosebærer, hvorpå polymixin B er blevet immobiliseret. Denne ligand binder til lipid A-delen af lipopolysaccharider (LPS), som er den dominerende form for endotoksiner, der påvirker biologiske prøver. Selv lave niveauer af endotoksiner kan være toksiske for celler eller organismer og skal fjernes, før biologiske prøver kan tilsættes celler til forskellige behandlingsforsøg. Detoxi-Gel Harpiks giver en hurtig metode til fjernelse af endotoksiner fra prøver. Den er tilgængelig i praktiske færdigpakkede kolonner og to størrelser gylle til brug i små eller store processer.
Højdepunkter:
  • Affinitetsbaseret– anvender immobiliseret polymixin B til at fjerne endotoksiner ved at binde til deres lipid A-domæner
  • Høj kapacitet– 1 ml af Detoxi-Gel Harpiks fjerner mindst 9995 endotoksinenheder fra en 5 ml prøve indeholdende 10.000 EU lipopolysaccharid (LPS)
  • Genanvendelig– intet tab af bindingskapacitet selv efter 10 regenereringer; kræver aktivering og regenerering med 1% natriumdeoxycholat (del nr. 89904)
  • Testning påkrævet– proteingenvinding er afhængig af proteintype og koncentration; empirisk testning er påkrævet for at validere metoden for bestemte proteinprøver
  • Alsidig– fjerne endotoksin fra proteinopløsninger, cellekulturmedier og farmakologiske komponenter
Kræver
Natriumdeoxycholat (del nr. 89904) til harpiksaktivering og -regenerering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Detoxi-Gel Endotoksinfjernende kolonner, 1 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Form Væske
Produktlinje Detoxi-Gel
Mængde 5 kolonner
Mål Endotoksin fjernelse
Type Endotoksinfjernende kolonne
Stationær fase Polymixin B
Format Spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
Kapacitet (metrisk) 1 mL