missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Detomidine, TRC

Artikelnummer. 30360926
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360926 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360926 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29797050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Detomidine
CAS 76631-46-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H14 N2
Mængde 50 mg
Synonym 1H-Imidazole, 5-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-, 1H-Imidazole, 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]- (9CI), 5-[(2,3-Dimethylphenyl)methyl]-1H-imidazole, Detomidine, MPV 252AII
InChI formel InChI=1S/C12H14N2/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14)
SMIL Cc1cccc(Cc2c[nH]cn2)c1C
IUPAC navn 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-1H-imidazole
Molekylvægt (g/mol) 186.25
Formel vægt 186.1157
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.