missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Detomidine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30135842
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135842 1 g
18022040 100 mg
18053640 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2979751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 90038-01-0
Molekylær formel C12 H14 N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 222.71
Synonym Detomidine hydrochloride, 4-(2,3-Dimethylbenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-, monohydrochloride, Detomidine hydrochloride, Domosedan, Dormosedan, MPV 253AII
IUPAC navn 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-1H-imidazole;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1cccc(Cc2c[nH]cn2)c1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Detomidine hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12;/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Formel vægt 222.0924
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.