Få mere at vide
Detomidine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Detomidine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Detomidine hydrochloride |
| CAS | 90038-01-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Detomidine hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H14 N2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Detomidine hydrochloride, 4-(2,3-Dimethylbenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-, monohydrochloride, Detomidine hydrochloride, Domosedan, Dormosedan, MPV 253AII |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12;/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14);1H |
| SMIL | Cl.Cc1cccc(Cc2c[nH]cn2)c1C |
| IUPAC navn | 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-1H-imidazole;hydrochloride |
| Vis mere |