Få mere at vide
Detomidine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17939599
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17939599 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17939599 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1015.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Detomidine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Detomidine hydrochloride
CAS 90038-01-0
Analyt- eller komponentnavne Detomidine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Detomidine hydrochloride, 4-(2,3-Dimethylbenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-, monohydrochloride, Detomidine hydrochloride, Domosedan, Dormosedan, MPV 253AII
InChI formel InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12;/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14);1H
SMIL Cl.Cc1cccc(Cc2c[nH]cn2)c1C
IUPAC navn 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-1H-imidazole;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 222.71
Mængde 100 mg
Formel vægt 222.0924 g/mol