Få mere at vide
Detomidine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Detomidine hydrochloride, an imidazole derivative, is a potent α2-adrenergic agonist. Detomidine hydrochloride produces dose-dependent analgesic effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Detomidine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 90038-01-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H15ClN2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.01 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (89.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=C(C)C(CC2=CN=CN2)=CC=C1.Cl |
| Vis mere |