Få mere at vide
Detomidine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30459013
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459013 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459013 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1015.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Detomidine hydrochloride
CAS 90038-01-0
Analyt- eller komponentnavne Detomidine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Detomidine hydrochloride, 4-(2,3-Dimethylbenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-, monohydrochloride, Detomidine hydrochloride, Domosedan, Dormosedan, MPV 253AII
InChI formel InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12;/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Cc1cccc(Cc2c[nH]cn2)c1C
IUPAC navn 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-1H-imidazole;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 222.71
Mængde 10 mg
Formel vægt 222.0924 g/mol