Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vaskemiddelfjernelse Centrifugerende kolonner& Plader
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Detergenter og tensider, der bruges til at fremstille protein- og peptidprøver, kan forstyrre analysen ved isoelektrisk ELISA fokusering og massespektrometri (MS). Fjernelse af detergenter fra peptidprøver er særligt udfordrende og kritisk for MS-analyse. Selv lave koncentrationer af detergenter vil forurene instrumenter og forstyrre kolonnebinding, eluering og peptidionisering. Thermo Scientific HiPPR og Pierce detergent removal harpikser er ideelle til hurtig fjernelse af almindelige vaskemidler fra tryptiske digests for at forbedre resultaterne af LC-MS/MS og MALDI-MS analyser.
- Optimized—fjerner >95% af vaskemidlet fra prøver af proteiner eller peptider
- Hurtig—prøvebehandling tager mindre end 15 minutter
- Effektivt—eliminerer detergent-interferens i efterfølgende anvendelser som ELISA isoelektrisk fokusering og massespektrometri
Pierce vaskemiddelfjernelsesharpiks
Pierce Detergent Removal Resin binder effektivt til og fjerner høje koncentrationer af detergenter fra 10 μl til 1 ml prøver med minimal prøvetab. Disse mikrocentrifugekolonner leveres forpakkede med forskellige mængder proprietær harpiks og er bedst til behandling af prøver med proteiner eller peptidkoncentrationer over 100 μg/ml.
HiPPR Vaskemiddelfjernelses spin-kolonne sæt
HiPPR Detergent Removal harpiks er optimeret til prøvekoncentrationer på 1 til 100 μg/ml og er ideel til at fjerne almindeligt anvendte vaskemidler, herunder SDS, Triton™ X-100 NP-40 og CHAPS ved koncentrationer på 0,5-1%. Harpiksen fås i forfyldte spin-kolonner, 96-brønds filterspinplader og som løs resin til tilpasning.
Tilgængelige formater:
- Resin-slurries—bulk-resin leveres med tomme 0,8-ml spinkolonner
- Spinkolonner 0,1 ml mikrocentrifugekolonner—
- 96-brønds spinplader—prædoserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret rensning
Specifications
Specifications
| Oversigt | Sæt |
| Produkttype | Spinsøjle |
| Indhold og opbevaring | •Detergent Removal Resin, 5 mL • Spin Columns Accessory Pack, 54 kolonner Opbevares ved 4 °C. |
| Kolonnetype | Proprietær harpiks, affinitet |
| Stationær fase | Proprietær ligand |
| Produktlinje | HiPPR |
| Oprensningsmål | Fjernelse af vaskemiddel |
| Tilstrækkelig til | 54 prøver |
| Mængde | 5 mL |
| Format | Sæt |