Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vaskemiddelfjernelse Centrifugerende kolonner& Plader
Artikelnummer. 10792447 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mL
2 x 96-brønds plader
24 x 0,1 ml kolonner
25 x 125μ L kolonner
25 x 500μ L kolonner
5 mL
5 x 2 mL søjler
5 x 4 mL søjler
Produktlinje:
HiPPR
Pierce
Produkttype:
Harpiks til fjernelse af vaskemiddel
Spin-plade
Spinsøjle
missing translation for 'unitSize'
1 sæt
10ml
Pakke med 2
Pakke med 24
Pakke med 25
Pakke med 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10792447
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 87778
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fjern hurtigt høje koncentrationer af rengøringsmidler med minimalt prøvetab med harpikser til fjernelse af rengøringsmidler. Thermo Scientific HiPPR (High Protein and Peptide Recovery) harpiks anbefales til proteinkoncentrationer op til 100μ g/ml, mens Thermo Scientific Pierce harpiks er velegnet til koncentrationer over 100μ g/ml.
Detergenter og overfladeaktive stoffer, der bruges til at fremstille protein- og peptidprøver, kan interferere med analyse af ELISA , isoelektrisk fokusering og massespektrometri (MS). Fjernelse af detergenter fra peptidprøver er særligt udfordrende og kritisk for MS-analyse. Selv lave koncentrationer af detergenter vil kontaminere instrumenter og interferere med søjlebinding, eluering og peptidionisering. Thermo Scientific HiPPR og Pierce detergentfjernelsesharpikser er ideelle til hurtig fjernelse af almindelige detergenter fra tryptisk fordøjelse for at forbedre resultaterne af LC-MS/MS- og MALDI-MS-analyser.
Optimeret —fjernelse> 95 % vaskemiddel fra prøver af proteiner eller peptider
Hurtig —prøvebehandling tager mindre end 15 minutter
Effektiv —eliminerer vaskemiddelinterferens i downstream-applikationer som f.eks ELISA , isoelektrisk fokusering og massespektrometri
Pierce Detergent Removal Resin
Pierce Detergent Removal Resin binder effektivt til og fjerner høje koncentrationer af rengøringsmidler fra 10μ L til 1 mL prøver med minimalt prøvetab. Disse mikrocentrifugesøjler leveres færdigpakkede med forskellige volumener af proprietær harpiks og er bedst til behandling af prøver med proteiner eller peptidkoncentrationer større end 100μ g/ml.
HiPPR Søjlesæt til fjernelse af vaskemiddel
HiPPR Detergent Removal harpiks er blevet optimeret til prøvekoncentrationer på 1 til 100μ g/mL og er ideel til at fjerne almindeligt anvendte rengøringsmidler, herunder SDS, Triton™ X-100 , NP-40 og CHAPS i koncentrationer på 0,5-1%. Harpiksen er tilgængelig i forfyldte spin-søjler, 96-brønds filterspindplader og som løs harpiks til tilpasning.
Tilgængelige formater:
Harpiksopslæmninger —bulk harpiks leveret med tomme 0,8 ml centrifugeringssøjler
Spin kolonner —0,1 ml mikro-centrifuge kolonner
96-brønds spinplader —prædispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret oprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt 15 mL konisk, spinsøjle
Produkttype Spinsøjle
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Harpiksen opbevares i 0,15 M NaCl, 0,05% natriumazid.
Kolonnetype Proprietær harpiks, affinitet
Stationær fase Proprietær ligand
Produktlinje Pierce
Oprensningsmål Fjernelse af vaskemiddel
Tilstrækkelig til 150 til 500μ L Prøve hver kolonne
Mængde 5 x 2 mL søjler
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt