Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vaskemiddelfjernelse Centrifugerende kolonner& Plader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Detergenter og overfladeaktive stoffer, der bruges til at fremstille protein- og peptidprøver, kan interferere med analyse af ELISA , isoelektrisk fokusering og massespektrometri (MS). Fjernelse af detergenter fra peptidprøver er særligt udfordrende og kritisk for MS-analyse. Selv lave koncentrationer af detergenter vil kontaminere instrumenter og interferere med søjlebinding, eluering og peptidionisering. Thermo Scientific HiPPR og Pierce detergentfjernelsesharpikser er ideelle til hurtig fjernelse af almindelige detergenter fra tryptisk fordøjelse for at forbedre resultaterne af LC-MS/MS- og MALDI-MS-analyser.
•Hurtig —prøvebehandling tager mindre end 15 minutter
•Effektiv —eliminerer vaskemiddelinterferens i downstream-applikationer som f.eks ELISA , isoelektrisk fokusering og massespektrometri
Pierce Detergent Removal Resin
Pierce Detergent Removal Resin binder effektivt til og fjerner høje koncentrationer af rengøringsmidler fra 10μ L til 1 mL prøver med minimalt prøvetab. Disse mikrocentrifugesøjler leveres færdigpakkede med forskellige volumener af proprietær harpiks og er bedst til behandling af prøver med proteiner eller peptidkoncentrationer større end 100μ g/ml.
HiPPR Søjlesæt til fjernelse af vaskemiddel
HiPPR Detergent Removal harpiks er blevet optimeret til prøvekoncentrationer på 1 til 100μ g/mL og er ideel til at fjerne almindeligt anvendte rengøringsmidler, herunder SDS, Triton™ X-100 , NP-40 og CHAPS i koncentrationer på 0,5-1%. Harpiksen er tilgængelig i forfyldte spin-søjler, 96-brønds filterspindplader og som løs harpiks til tilpasning.
Tilgængelige formater:
•Harpiksopslæmninger —bulk harpiks leveret med tomme 0,8 ml centrifugeringssøjler
•Spin kolonner —0,1 ml mikro-centrifuge kolonner
•96-brønds spinplader —prædispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret oprensning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Mikrocentrifuge, spin-kolonne |
| Produkttype | Spinsøjle |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Harpiksen opbevares i 0,15 M NaCl, 0,05% natriumazid. |
| Kolonnetype | Proprietær harpiks, affinitet |
| Stationær fase | Proprietær ligand |
| Produktlinje | Pierce |
| Oprensningsmål | Fjernelse af vaskemiddel |
| Tilstrækkelig til | 25 til 100μ L Prøve pe kolonne |
| Mængde | 25 x 500μ L kolonner |