Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vaskemiddelfjernelse Centrifugerende kolonner& Plader
Artikelnummer. 10116434 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
2 x 96-brønds plader
24 x 0,1 ml kolonner
25 x 125μ L kolonner
25 x 500μ L kolonner
5 mL
5 x 2 mL søjler
5 x 4 mL søjler
Produktlinje:
HiPPR
Pierce
Produkttype:
Harpiks til fjernelse af vaskemiddel
Spin-plade
Spinsøjle
Pakningsstørrelse:
1 sæt
10ml
Pakke med 2
Pakke med 24
Pakke med 25
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produktlinje Produkttype Pakningsstørrelse
10116434 10 mL Pierce Harpiks til fjernelse af vaskemiddel 10ml
10645585 25 x 125μ L kolonner Pierce Spinsøjle Pakke med 25
10499764 25 x 500μ L kolonner Pierce Spinsøjle Pakke med 25
10792447 5 x 2 mL søjler Pierce Spinsøjle Pakke med 5
11736446 5 x 4 mL søjler Pierce Spinsøjle Pakke med 5
11368261 2 x 96-brønds plader Pierce Spin-plade Pakke med 2
12301883 5 mL HiPPR Spinsøjle 1 sæt
12391873 24 x 0,1 ml kolonner HiPPR Spinsøjle Pakke med 24
12201233 2 x 96-brønds plader HiPPR Spin-plade Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10116434 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 87780
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Fjern hurtigt høje koncentrationer af rengøringsmidler med minimalt prøvetab med harpikser til fjernelse af rengøringsmidler. Thermo Scientific HiPPR (High Protein and Peptide Recovery) harpiks anbefales til proteinkoncentrationer op til 100μ g/ml, mens Thermo Scientific Pierce harpiks er velegnet til koncentrationer over 100μ g/ml.
Detergenter og tensider, der bruges til at fremstille protein- og peptidprøver, kan forstyrre analysen ved isoelektrisk ELISA fokusering og massespektrometri (MS). Fjernelse af detergenter fra peptidprøver er særligt udfordrende og kritisk for MS-analyse. Selv lave koncentrationer af detergenter vil forurene instrumenter og forstyrre kolonnebinding, eluering og peptidionisering. Thermo Scientific HiPPR og Pierce detergent removal harpikser er ideelle til hurtig fjernelse af almindelige vaskemidler fra tryptiske digests for at forbedre resultaterne af LC-MS/MS og MALDI-MS analyser.
  • Optimized—fjerner >95% af vaskemidlet fra prøver af proteiner eller peptider
  • Hurtig—prøvebehandling tager mindre end 15 minutter
  • Effektivt—eliminerer detergent-interferens i efterfølgende anvendelser som ELISA isoelektrisk fokusering og massespektrometri
Pierce vaskemiddelfjernelsesharpiks
Pierce Detergent Removal Resin binder effektivt til og fjerner høje koncentrationer af detergenter fra 10 μl til 1 ml prøver med minimal prøvetab. Disse mikrocentrifugekolonner leveres forpakkede med forskellige mængder proprietær harpiks og er bedst til behandling af prøver med proteiner eller peptidkoncentrationer over 100 μg/ml.
HiPPR Vaskemiddelfjernelses spin-kolonne sæt
HiPPR Detergent Removal harpiks er optimeret til prøvekoncentrationer på 1 til 100 μg/ml og er ideel til at fjerne almindeligt anvendte vaskemidler, herunder SDS, Triton™ X-100 NP-40 og CHAPS ved koncentrationer på 0,5-1%. Harpiksen fås i forfyldte spin-kolonner, 96-brønds filterspinplader og som løs resin til tilpasning.
Tilgængelige formater:
  • Resin-slurries—bulk-resin leveres med tomme 0,8-ml spinkolonner
  • Spinkolonner 0,1 ml mikrocentrifugekolonner—
  • 96-brønds spinplader—prædoserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret rensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Flaske
Produkttype Harpiks til fjernelse af vaskemiddel
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Harpiksen opbevares i 0,15 M NaCl, 0,05% natriumazid.
Kolonnetype Proprietær harpiks, affinitet
Stationær fase Proprietær ligand
Form Væske
Produktlinje Pierce
Oprensningsmål Fjernelse af vaskemiddel
Tilstrækkelig til 1 til 2,5 ml typisk prøve, der indeholder detergent
Mængde 10 mL
Format Flaske