Få mere at vide
Deterenolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135608
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135608 25 mg
17933175 10 mg
17943165 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29795025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23239-36-3
Molekylær formel C11H18ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 231.72
Synonym Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, p-hydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, Detenerol hydrochloride, Deterenol hydrochloride, dl-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1)
IUPAC navn 4-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]phenol; hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deterenol Hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-8(2)12-7-11(14)9-3-5-10(13)6-4-9;/h3-6,8,11-14H,7H2,1-2H3;1H
Formel vægt 231.1026