Få mere at vide
Detektorkalibreringsblanding med flere elementer: TB, U @ 5; Y, In, Ce, Tl @ 10; Co @ 20; Mg, Sc @ 25; 7Li @ 50; Vær @ 100 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Detektorkalibreringsblanding med flere elementer: TB, U @ 5; Y, In, Ce, Tl @ 10; Co @ 20; Mg, Sc @ 25; 7Li @ 50; Vær @ 100 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium/Uranium/Cerium/Indium/Thallium/Yttrium/Cobalt/Magnesium/Scandium/Lithium 7/Beryllium |
| CAS | 7440-27-9, 7440-61-1, 7440-45-1, 7440-74-6, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Terbium/Uranium/Cerium/Indium/Thallium/Yttrium/Cobalt/Magnesium/Scandium/Lithium 7/Beryllium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Terbium 5 μg/mL/Uranium 5 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL/Cobalt 20 μg/mL/Magnesium 25 μg/mL/Scandium 25 μg/mL/Lithium 7 50 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL |