Få mere at vide
Cole-Parmer™ Aftageligt elektrodekabel
Artikelnummer. 15301122 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
3 m
Pakningsstørrelse:
10ft
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15301122 3 m 10ft
1 options
Artikelnummer. 15301122 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0566256
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Har BNC-forbindelse for kompatibilitet med de fleste pH-målere og controllere
  • Elektrodekabel, aftageligt, 10 fod, BNC
  • Kompatibel med de fleste pH-målere og controllere
Tekniske data
Type Cole-Parmer Elektrodekabel, aftageligt, 10 fod, BNC
Inkluderer BNC-forbindelse
Længde (engelsk) 10 ft.
Længde (metrisk) 3 m