Få mere at vide
DETA NONOat, 95%
Artikelnummer. 10245721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245721 25 mg Glasflaske 25mg
10056163 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 328650250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 146724-94-9 | C4H13N5O2 | 163,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146724-94-9
Molekylær formel C4H13N5O2
Molekylvægt (g/mol) 163.2
MDL nummer MFCD00278808
InChI nøgle HMRRJTFDJAVRMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym deta nonoate, noc-18, deta-nonoate, diethylenetriamine nonoate, 2,2'-hydroxynitrosohydrazino bis-ethanamine, aeed/no, 1,1-bis 2-aminoethyl-2-hydroxy-3-oxotriazane, 3,3-bis aminoethyl-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene, detanonoate, 1-hydroxy-2-oxo-3,3-bis 3-aminoethyl-1-triazene
PubChem CID 1606
ChEBI CHEBI:50154
IUPAC navn N-[bis(2-aminoethyl)amino]-N-hydroxynitrøst amid
SMIL C(CN(CCN)N(N=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DETA NONOate
Smeltepunkt 98,0 °C til 106,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol
Formel vægt 163.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DETA NONOate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.