Få mere at vide
Desvenlafaxine Succinate Monohydrate (O-Desmethylvenlafaxine Succinate Monohydrate), Mikromol™
Artikelnummer. 30050090
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050090 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050090 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0393.13
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Desvenlafaxine Succinate Monohydrate (O-Desmethylvenlafaxine Succinate Monohydrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desvenlafaxine Succinate Monohydrate
CAS 386750-22-7
Analyt- eller komponentnavne Desvenlafaxine Succinate Monohydrate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H25 N O2 . C4 H6 O4 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Butanedioic acid, compd. with 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, hydrate (1:1:1), Butanedioic acid, compd. with 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol (1:1), monohydrate (9CI)
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2.C4H6O4.H2O/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16;5-3(6)1-2-4(7)8;/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2
SMIL O.CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2.OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC navn butanedioic acid;4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 399.478
Mængde 100 mg
Formel vægt 399.226 g/mol