missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one), Mikromol™
Descripción
Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one), Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one) |
| CAS | 224789-21-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H20 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-, 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,22) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3ccccc3OCC |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?