Få mere at vide
Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one), LoGiCal
Artikelnummer. 30460883
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460883 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460883 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1569.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
CAS 224789-21-3
Analyt- eller komponentnavne Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-, 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,22)
Løsningstype Fedt
SMIL CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3ccccc3OCC
IUPAC navn 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 312.37
Mængde 10 mg
Formel vægt 312,1586 g/mol