Få mere at vide
Desulfonamide MLN 4924, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2S,4R)-4-(4-(((1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl)amino)-7H-pyrrolo(2,3-d)pyrimidin-7-yl)-2-hydroxy-cyclopentanemethanol |
| CAS | 905580-90-7 |
| Molekylær formel | C21H24N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Desulfonamide MLN 4924, (1S,2S,4R)-4-[4-[[(1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-hydroxy-cyclopentanemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N4O2/c26-11-14-9-15(10-19(14)27)25-8-7-17-20(22-12-23-21(17)25)24-18-6-5-13-3-1-2-4-16(13)18/h1-4,7-8,12,14-15,18-19,26-27H,5-6,9-11H2,(H,22,23,24)/t14-,15+,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1C[C@H](C[C@@H]1O)n2ccc3c(N[C@H]4CCc5ccccc45)ncnc23 |
| IUPAC navn | (1S,2S,4R)-4-[4-[[(1S)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]amino]pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.44 |
| Formel vægt | 364.1899 |