missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desulfonamide MLN 4924, TRC

Artikelnummer. 30354113
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354113 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354113 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2979201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1S,2S,4R)-4-(4-(((1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl)amino)-7H-pyrrolo(2,3-d)pyrimidin-7-yl)-2-hydroxy-cyclopentanemethanol
CAS 905580-90-7
Molekylær formel C21H24N4O2
Mængde 1 mg
Synonym Desulfonamide MLN 4924, (1S,2S,4R)-4-[4-[[(1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-hydroxy-cyclopentanemethanol
InChI formel InChI=1S/C21H24N4O2/c26-11-14-9-15(10-19(14)27)25-8-7-17-20(22-12-23-21(17)25)24-18-6-5-13-3-1-2-4-16(13)18/h1-4,7-8,12,14-15,18-19,26-27H,5-6,9-11H2,(H,22,23,24)/t14-,15+,18-,19-/m0/s1
SMIL OC[C@@H]1C[C@H](C[C@@H]1O)n2ccc3c(N[C@H]4CCc5ccccc45)ncnc23
IUPAC navn (1S,2S,4R)-4-[4-[[(1S)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]amino]pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 364.44
Formel vægt 364.1899
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.