missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desulfo Oxo-ambazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desulfo Oxo-ambazone |
| CAS | 61566-10-7 |
| Molekylær formel | C8H11N7O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (4-Oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylideneamino)guanidine Semicarbazone, 2-[4-[(Aminoiminomethyl)hydrazono]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-hydrazinecarboxamide, 2-[4-[2-(Aminoiminomethyl)hydrazinylidene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]hydrazinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N7O/c9-7(10)14-12-5-1-3-6(4-2-5)13-15-8(11)16/h1-4,13H,(H3,9,10)(H3,11,15,16) |
| SMIL | NC(=N)NN=C1C=CC(=NNC(=O)N)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.22 |
| Formel vægt | 221.1025 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?