Få mere at vide
Brady™ Destruerbare vinyl manipulationssikre etiketter til M710, M610, M611
Artikelnummer. 17887874 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12,7 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17887874 50,8 x 25,4 mm
17807884 12,7 x 25,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17887874 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 312075
På lager
Vinyletiketter til brug med Brady™ Printere M611, M610 og M710.
  • Etiketter til M610 og M611 Thermal Transfer bærbare printere
  • Dele kan også udskrives på M710-etiketprinteren, forudsat at rulleadapteren (M71-ADAPT) bruges
  • Højtydende hvid mat vinyl med permanent klæbemiddel er ideel til applikationer, der kræver modstand mod produktmanipulation
  • Vær forsigtig, når du fjerner den fra foringen, da materialet er skrøbeligt
  • Driftstemperatur på -40 °C til 82 °C
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Satin
Format Mærke
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Manipulationssikre etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation
Til brug med (udstyr) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0026 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.066 mm
Dimensioner (L x B) 50,8 x 25,4 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.4 mm
Alternativt varenummer M6-20-7351