Beskrivelse
Forekomsten af striber, der forvrænger 2-D elektroforesekort, er et almindeligt problem, der opstår hyppigst, når der køres geler, der indeholder områder større end pH 7,0. Øget prøvebelastning, øget længde af IPG-strimlen eller brug af en smallere pH-gradient forværrer problemet. Ekstra pletter på 2-D geler, forårsaget af uspecifik oxidation af proteiner, er en anden vanskelighed, man støder på, når man kører geler, der indeholder basiske regioner. Både striber og uspecifik oxidation resulterer i dårligt opløste proteinmønstre og reduceret reproducerbarhed mellem elektroforesekørsler. DeStreak Rehydration Solution eliminerer effektivt uspecifik oxidation ved at opretholde proteinthiolgrupper i en enkelt oxidationstilstand, uanset prøvebelastning, pH-område eller kørselslængde. Proteinmønstre stabiliseres i IPG-strimler af enhver længde og pH-gradient, hvilket sikrer det samme stabile og reproducerbare mønster i hver analyse. Effektiviteten af DeStreak Rehydration Solution opretholdes ved de høje prøvebelastninger og lange driftstider, der kræves til forberedende gelelektroforese.
- Eliminerer ekstra pletter forårsaget af uspecifik oxidation af proteiner
- Stabiliserer proteiner gennem hele 2-D kørsler, hvilket sikrer forenklede, velopløste proteinmønstre
- Velegnet til både analytiske og præparative geler
- Indeholder optimerede koncentrationer af urinstof, thiourinstof, CHAPS og DeStreak-reagens
Ordreinfo
Opløsningen er klar til brug efter tilsætning af den passende IPG-buffer. DeStreak Reagent fås også separat i en 1mL pakningsstørrelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Forbedrer reproducerbarheden og kvaliteten af 2D Geler ved at forhindre striber |
| Mængde | 5 x 3 mL |
| Produkttype | Destreak-reagens |
| Sættets indhold | Optimerede koncentrationer af urinstof, thiourinstof, CHAPS og Destreak-reagens |
| pH-område | >7 |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
Sikkerhed og håndtering
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i