missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desthiazoximic Acid Ceftiofur (>85%), TRC

Artikelnummer. 30366049
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366049 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366049 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD297455100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desthiazoximic Acid Ceftiofur
CAS 80370-59-8
Molekylær formel C13H12N2O5S2
Mængde 100 mg
Synonym (6R,7R)-7-Amino-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O5S2/c14-8-10(16)15-9(12(17)18)6(4-21-11(8)15)5-22-13(19)7-2-1-3-20-7/h1-3,8,11H,4-5,14H2,(H,17,18)/t8-,11-/m1/s1
SMIL N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSC(=O)c3occc3
IUPAC navn (6R,7R)-7-amino-3-(furan-2-carbonylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 340.37
Formel vægt 340.0188
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.