missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desthiazolylmethyloxycarbonyl Ritonavir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desthiazolylmethyloxycarbonyl ritonavir |
| CAS | 176655-55-3 |
| Molekylær formel | C32 H45 N5 O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Butanamide, N-[(1S,3S,4S)-4-amino-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-3-methyl-2-[[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]amino]-, (2S)-, Butanamide, N-[4-amino-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-3-methyl-2-[[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]amino]-, [1S-[1R*(R*),3R*,4R*]]-, (2S)-N-[(1S,3S,4S)-4-Amino-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-3-methyl-2-[[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]amino]butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C32H45N5O3S/c1-21(2)29(36-32(40)37(5)19-26-20-41-31(35-26)22(3)4)30(39)34-25(16-23-12-8-6-9-13-23)18-28(38)27(33)17-24-14-10-7-11-15-24/h6-15,20-22,25,27-29,38H,16-19,33H2,1-5H3,(H,34,39)(H,36,40)/t25-,27-,28-,29-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](N)Cc2ccccc2)Cc3ccccc3 |
| IUPAC navn | (2S)-N-[(2S,4S,5S)-5-amino-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 579.8 |
| Formel vægt | 579.3243 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?