Få mere at vide
Desthiazolylmethyl Ritonavir, TRC
Artikelnummer. 30135713
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135713 10 mg
30004013 50 mg
30003717 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29745010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 256328-82-2
Molekylær formel C33 H43 N5 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 605.79
Synonym Butanamide, 3-methyl-2-[[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]amino]-N-[(1S)-1-[[(4S,5S)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-5-oxazolidinyl]methyl]-2-phenylethyl]-, (2S)-, Ritonavir Imp. L (EP), (4S,5S)-4-Benzyl-5-[(2S)-2-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]-amino]butanoyl]amino]-3-phenylpropyl]oxazolidin-2-one, Desthiazolylmethyl Ritonavir
IUPAC navn (2S)-N-[(2S)-1-[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]-3-phenylpropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanamid
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@@H]2OC(=O)N[C@H]2Cc3ccccc3)Cc4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desthiazolylmethyl ritonavir
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C33H43N5O4S/c1-21(2)29(37-32(40)38(5)19-26-20-43-31(35-26)22(3)4)30(39)34-25(16-23-12-8-6-9-13-23)18-28-27(36-33(41)42-28)17-24-14-10-7-11-15-24/h6-15,20-22,25,27-29H,16-19H2,1-5H3,(H,34,39)(H,36,41)(H,37,40)/t25-,27-,28-,29-/m0/s1
Formel vægt 605.3036