Få mere at vide
Dess-Martin periodinane, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429029
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15429029 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15429029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15779.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 87413-09-0 | C13H13IO8 | 424,14 g/mol
Dess Martin periodinane bruges til at oxidere primære alkoholer til aldehyder og sekundære alkoholer til ketoner. Det bruges også som oxidationsmiddel til komplekser med multifunktionelle alkoholer. Det er aktivt involveret i oxidationen af N-beskyttede aminoalkoholer uden epimerisering og allylalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dess Martin periodinane bruges til at oxidere primære alkoholer til aldehyder og sekundære alkoholer til ketoner. Det bruges også som oxidationsmiddel til komplekser med multifunktionelle alkoholer. Det er aktivt involveret i oxidationen af N-beskyttede aminoalkoholer uden epimerisering og allylalkoholer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, acetone, acetonitril og methylenchlorid. Lidt opløseligt i ether og hexan.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, brændbart materiale og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dess-Martin periodinane
CAS 87413-09-0
Smeltepunkt 130 °C til 132 °C (nedbrydning)
Molekylær formel C13H13IO8
MDL nummer MFCD00130127
Mængde 50 g
FN nummer UN1479
Beilstein 4548207
Følsomhed Luft-, lys- og fugtfølsomhed
Merck Index 14,2933
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1 h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, acetone, acetonitril og methylenchlorid. Let opløselig i ether og hexan.
InChI nøgle NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn (1,1-diacetyloxy-3-oxo-1$l^{5},2-benziodoxol-1-yl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formel vægt 424.15
Procent renhed ≥95 %