Få mere at vide
Dess-Martin periodinane, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372777
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372777 5 g 5g
11362777 1 g 1g
11439840 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15779.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 87413-09-0 | C13H13IO8 | 424.14 g/mol
Dess Martin periodinane bruges til at oxidere primære alkoholer til aldehyder og sekundære alkoholer til ketoner. Det bruges også som oxidationsmiddel til komplekser med multifunktionelle alkoholer. Det er aktivt involveret i oxidationen af N-beskyttede aminoalkoholer uden epimerisering og allylalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dess Martin periodinane bruges til at oxidere primære alkoholer til aldehyder og sekundære alkoholer til ketoner. Det bruges også som oxidationsmiddel til komplekser med multifunktionelle alkoholer. Det er aktivt involveret i oxidationen af N-beskyttede aminoalkoholer uden epimerisering og allylalkoholer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, acetone, acetonitril og methylenchlorid. Lidt opløseligt i ether og hexan.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, brændbart materiale og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87413-09-0
Molekylær formel C13H13IO8
Molekylvægt (g/mol) 424.14
MDL nummer MFCD00130127
InChI nøgle NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 159087
SMIL CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dess-Martin periodinane
Smeltepunkt 130°C to 132°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN1479
Beilstein 4548207
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
Merck Index 14,2933
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,acetone,acetonitrile and methylene chloride. Slightly soluble in ether and hexane.
IUPAC navn 1,1-bis(acetyloxy)-3-oxo-3H-1λ5,2-benziodaoxol-1-ylacetat
Formel vægt 424.15
Procent renhed ≥95%