Få mere at vide
Dess-Martin periodinane
Beskrivelse
Dess Martin periodinane bruges til at oxidere primære alkoholer til aldehyder og sekundære alkoholer til ketoner. Det bruges også som oxidationsmiddel til komplekser med multifunktionelle alkoholer. Det er aktivt involveret i oxidationen af N-beskyttede aminoalkoholer uden epimerisering og allylalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dess Martin periodinane bruges til at oxidere primære alkoholer til aldehyder og sekundære alkoholer til ketoner. Det bruges også som oxidationsmiddel til komplekser med multifunktionelle alkoholer. Det er aktivt involveret i oxidationen af N-beskyttede aminoalkoholer uden epimerisering og allylalkoholer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, acetone, acetonitril og methylenchlorid. Lidt opløseligt i ether og hexan.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, brændbart materiale og vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dess-Martin periodinane |
| Smeltepunkt | 130 °C til 132 °C (nedbrydning) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1479 |
| Beilstein | 4548207 |
| Følsomhed | Luft-, lys- og fugtfølsomhed |
| Merck Index | 14,2933 |
| Synonym | dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, acetone, acetonitril og methylenchlorid. Let opløselig i ether og hexan. |
| IUPAC navn | (1,1-diacetyloxy-3-oxo-1$l^{5},2-benziodoxol-1-yl)acetat |
| Vis mere |