Få mere at vide
Dess-Martin periodinane, 15 wt.% solution in dichloromethane
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 ml
50 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dess-Martin periodinane |
| Farve | Farveløs til gul |
| Navn note | 15 wt. % Solution in Dichloromethane |
| CAS | 87413-09-0, 75-09-2 |
| Molekylær formel | C13H13IO8 |
| MDL nummer | MFCD00130127 |
| Tæthed | 1.3620g/mL |
| Synonym | dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane |
| InChI nøgle | NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12 |
| Vis mere |