Learn More
Dess-Martin periodinan, 15 vægtprocent opløsning i dichloromethan
Product Code. 15394978 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 ml
50 ml
250 ml
Unit Size:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15394978 10 ml 10ml
10562861 50 ml 50ml
15284704 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15394978 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 333110100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 DKK
    591.05 DKK / 10ml
    Spare 18.95 DKK
    3% Slukket
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Dess-Martin periodinan, 10 til 15%, C13H13IO8, CAS Number-87413-09-0, 75-09-2, dess martin, dess-martin, dess-martinperiodinane, dess-martin periodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1t-one, dess martin periodinan, dess-martin periodan, dess-martin reagens, triacetoxyperiodinane | CAS: 87413-09-0 | C13H13IO8 | 424,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dess-Martin periodinane
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Tæthed 1.3620g/mL
Specifik vægtfylde 1.362
Molekylær formel C13H13IO8
MDL nummer MFCD00130127
Mængde 10 ml
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
InChI nøgle NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn 1,1-bis(acetyloxy)-3-oxo-3H-1λ5,2-benziodaoxol-1-ylacetat
Molekylvægt (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formel vægt 424.15