Få mere at vide
Dess-Martin periodinane, 15 wt.% solution in dichloromethane
Artikelnummer. 15284704 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
50 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15284704 250 ml 250ml
10562861 50 ml 50ml
15394978 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15284704 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 333112500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Dess-Martin periodinane, 10 to 15%, C13H13IO8, CAS Number-87413-09-0, 75-09-2, dess martin, dess-martin, dess-martinperiodinane, dess-martin periodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess martin periodinane, dess-martin periodane, dess-martin reagent, triacetoxyperiodinane | CAS: 87413-09-0 | C13H13IO8 | 424.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dess-Martin periodinane
Farve Farveløs til gul
Navn note 15 wt. % Solution in Dichloromethane
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Molekylær formel C13H13IO8
MDL nummer MFCD00130127
Tæthed 1.3620g/mL
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
InChI nøgle NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn (1,1-diacetyloxy-3-oxo-1$l^{5},2-benziodoxol-1-yl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formel vægt 424.15
Procent renhed 10 to 15%
Specifik vægtfylde 1.362
Mængde 250 ml
Fysisk form Væske