Få mere at vide
Dess-Martin periodinane, 15 wt.% solution in dichloromethane
Artikelnummer. 10562861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 ml
50 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10562861
Brand: Thermo Scientific Acros 333110500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Dess-Martin periodinane, 10 to 15%, C13H13IO8, CAS Number-87413-09-0, 75-09-2, dess martin, dess-martin, dess-martinperiodinane, dess-martin periodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess martin periodinane, dess-martin periodane, dess-martin reagent, triacetoxyperiodinane | CAS: 87413-09-0 | C13H13IO8 | 424.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dess-Martin periodinane
Farve Farveløs til gul
Navn note 15 wt. % Solution in Dichloromethane
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Molekylær formel C13H13IO8
MDL nummer MFCD00130127
Tæthed 1.3620g/mL
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
InChI nøgle NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn (1,1-diacetyloxy-3-oxo-1$l^{5},2-benziodoxol-1-yl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formel vægt 424.15
Procent renhed 10 to 15%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.362
Mængde 50 ml
Fysisk form Væske