Få mere at vide
Dess-Martin periodinane, 15 vægt% opløsning i dichlormethan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10060498 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10060498 100 mL 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10060498 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429001000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 87413-09-0 | C13H13IO8 | 424.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dess-Martin periodinane
Farve Farveløs til gul
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Molekylær formel C13H13IO8
MDL nummer MFCD00130127
Tæthed 1.3620g/mL
Merck Index 15, 2934
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
InChI nøgle NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn (1,1-diacetyloxy-3-oxo-1$l^{5},2-benziodoxol-1-yl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formel vægt 424.15
Procent renhed 10 to 15%
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.362
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske