missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desquinolinyl Lenvatinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desquinolinyl Lenvatinib |
| CAS | 796848-79-8 |
| Molekylær formel | C10H11ClN2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)-N'-cyclopropyl-urea |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN2O2/c11-8-5-7(14)3-4-9(8)13-10(15)12-6-1-2-6/h3-6,14H,1-2H2,(H2,12,13,15) |
| SMIL | N#C/C=C(\C)/C=C/C1C(C)(C)CC(O)CC=1C |
| IUPAC navn | 1-(2-chloro-4-hydroxy-phenyl)-3-cyclopropyl-urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.66 |
| Formel vægt | 226.0509 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?