missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Despyridyl Piroxicam (Piroxicam Impurity C), TRC

Artikelnummer. 30368410
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368410 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29741550MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 24683-25-8
Molekylær formel C10 H10 N2 O4 S
Mængde 50 mg
Synonym 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O4S/c1-12-8(10(11)14)9(13)6-4-2-3-5-7(6)17(12,15)16/h2-5,13H,1H3,(H2,11,14)
SMIL CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)N
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 254.26
Formel vægt 254.0361
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.