Få mere at vide
Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052101
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052101 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052101 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1403.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride
CAS 1232344-35-2
Analyt- eller komponentnavne Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H21 N O S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride, N-[(2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenyl]-2-thiopheneethanamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H21NOS.ClH/c1-19-17-6-2-4-13-12-14(7-8-16(13)17)18-10-9-15-5-3-11-20-15;/h2-6,11,14,18H,7-10,12H2,1H3;1H/t14-;/m0./s1
SMIL Cl.COc1cccc2C[C@H](CCc12)NCCc3cccs3
IUPAC navn (2S)-5-methoxy-N-(2-thiophen-2-ylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 323.88
Mængde 25 mg
Formel vægt 323.1111 g/mol