Få mere at vide
Despropylrotigotine ((6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol), Mikromol™
Artikelnummer. 17960456
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17960456 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17960456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1403.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Despropylrotigotine ((6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Despropylrotigotine
CAS 153409-14-4
Analyt- eller komponentnavne Despropylrotigotine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 N O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Despropylrotigotine, (6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol, (S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol, Rotigotine EP impurity C, Rotigotine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H19NOS/c18-16-5-1-3-12-11-13(6-7-15(12)16)17-9-8-14-4-2-10-19-14/h1-5,10,13,17-18H,6-9,11H2/t13-/m0/s1
SMIL Oc1cccc2C[C@H](CCc12)NCCc3cccs3
IUPAC navn (6S)-6-(2-thiophen-2-ylethylamino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 273.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 273.1187 g/mol