Få mere at vide
Despropenenitrile Bromo Rilpivirine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile |
| CAS | 374067-85-3 |
| Molekylær formel | C19 H16 Br N5 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16BrN5/c1-12-9-15(20)10-13(2)18(12)24-17-7-8-22-19(25-17)23-16-5-3-14(11-21)4-6-16/h3-10H,1-2H3,(H2,22,23,24,25) |
| SMIL | Cc1cc(Br)cc(C)c1Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2 |
| IUPAC navn | 4-[[4-(4-bromo-2,6-dimethylanilino)pyrimidin-2-yl]amino]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.27 |
| Formel vægt | 393.0589 |