Få mere at vide
Despiperazine Amino Norfloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cetirizine EP Impurity F |
| CAS | 75001-63-7 |
| Molekylær formel | C12 H11 F N2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid','7-amino-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 7-Amino-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 7-Amino-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 7-amino-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11FN2O3/c1-2-15-5-7(12(17)18)11(16)6-3-8(13)9(14)4-10(6)15/h3-5H,2,14H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(N)cc12 |
| IUPAC navn | 7-amino-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.22 |
| Formel vægt | 250.0754 |