Få mere at vide
Desphenyl Chloridazon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloridazon-desphenyl |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-3-2(6)1-7-8-4(3)9/h1H,(H3,6,8,9) |
| Formel vægt | 145.0043 |
| Procent renhed | >95% |