Få mere at vide
Desphenyl Chloridazon-15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloridazon-desphenyl 15N2 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-3-2(6)1-7-8-4(3)9/h1H,(H3,6,8,9)/i7+1,8+1 |
| Formel vægt | 146.9984 |