Få mere at vide
Thermo Scientific™ Desoxycholate Citratagar (Hynes)
Beskrivelse
Isoler og differentier Salmonella- og Shigella -arter fra kliniske prøver nemt og med forbedret selektivitet med Thermo Scientific™ Desoxycholate Citratagar (Hynes Modification) medieplader.
Et forbedret medium, baseret på Hynes 1- modifikationen af Leifsons medium 2 , Desoxycholate Citratagar (Hynes Modification) gør isoleringen af salmonellae og shigellae lettere.
- Nemmere kolonivalg: forbedret medium giver større og flere kolonier af Shigella -arter, som let kan plukkes af og emulgeres i saltvand til objektglasagglutinationstest
- Forbedret selektivitet: mere hæmmende for coliforme og Proteus -arter end originalen Desoxycholate Citratagar (del nr. CM0035B)
- Klar til brug: bekvemmelighed med forberedte medier
Mediet er lyserødt, på grund af inklusion af neutral rød indikator, og klart. Laktosegærende organismer producerer lyserøde kolonier og kan være omgivet af en zone med udfældet desoxycholsyre. Kolonierne af non-lactose fermentorer er farveløse, og på grund af deres alkaliske reaktion er de omgivet af en klar orange-gul zone af medium. Escherichia coli overlever på mediet, selvom den normalt ikke vokser; derfor bør koloniens renhed etableres ved subkultur på et differentielt, men mindre hæmmende medium, f.eks. MacConkey-agar (delnr. CM0007B).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lakseappelsin, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | Desoxycholate Citratagar (Hynes Modifikation) |
| Format | 90 mm monoplade |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 17,5 g± 5 % |
| Emballagetype | Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning |
| Mængde | 10/Pk. |