Få mere at vide
Desoxycarbadox, TRC
Artikelnummer. 30132531
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132531 25 mg
30003245 100 mg
30010474 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29699525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55456-55-8
Molekylær formel C11 H10 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 230.2227
Synonym Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester (9CI), Desoxycarbadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate
IUPAC navn methyl N-[(E)-quinoxalin-2-ylmethylideneamino]carbamat
SMIL COC(=O)N\N=C\c1cnc2ccccc2n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desoxycarbadox
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+
Formel vægt 230.0804
Procent renhed >95%