Få mere at vide
Desoxycarbadox-D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desoxycarbadox methyl-d3 |
| CAS | 1448350-02-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 2H3 H7 N4 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Trideuteriomethyl N-(quinoxalin-2-ylmethylideneamino)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)N\N=C\c1cnc2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | trideuteriomethyl N-[(E)-quinoxalin-2-ylmethylideneamino]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.24 |
| Vis mere |