Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desonid |
| Mængde | 250 mg |
| Smeltepunkt | 275,0 °C |
| Formel vægt | 416.51 |
| InChI nøgle | WBGKWQHBNHJJPZ-YWZQBGSISA-N |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3C4CCC5=CC(=O)C=CC5(C)[C@H]4C(O)CC3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (2S,4R,8S,12S)-11-hydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-6,6,9,13-tetramethyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosa-14,17-dien-16-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.51 |