Få mere at vide
Desogestrel, TRC
Artikelnummer. 30355050
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355050 10 mg
30354775 100 mg
30354125 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30355050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29687510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54024-22-5
Molekylær formel C22 H30 O
Molekylvægt (g/mol) 310.47
Synonym Desogestrel, 13-Ethyl-11-methylidene-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-ol, (+)-13β-Ethyl-17α-ethynyl-11-methylenegon-4-en-17β-ol, (+)-Desogestrel, 13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinor-17α-4-pregnen-20-yn-17-ol, 17-Ethynyl-18-methyl-11-methyleneestr-4-en-17β-ol, Cerazette, Cyclosa, Desogestrel, Dicromil, Marvelon 150/320, Org 2969
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-11-methylidene-1,2,3,6,7,8,9,10,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol
SMIL CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desogestrel
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,8,17-20,23H,3-4,6-7,9-14H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 310.2297